Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burettstoppkran Nyckel, sidoingång, borrad och slipad, med tredelad hållaranordning
Produktkod. 15824518 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Antal per förpackning:
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15824518 50/förpackning Paket med 50
1 options
Produktkod. 15824518 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286035504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9870.00 SEK
    6970.18 SEK / Paket med 50
    Save 2899.82 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning i byretter.
Lateral DURAN™ byrettkran Plugg med 3-delad kranlåsning har en kalibrerad spets (Ø i 0,80-0,85 mm).
  • För sidobyrettutlopp t.ex. för automatiska byretter
  • Byrett krannyckel med kalibrerad spets (Ø i 0,80-0,85 mm) för exakt arbete
  • Jordkranplugg, med 3-delad kransäkerhetsspärr
Specifikationer
Pluggborrning 2.5 mm
Material Borosilikatglas (3.3), polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 12.5 NS
Antal per förpackning 50/förpackning
För användning med (applikation) Installation i glasapparater och -anordningar