Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Burett kran i sidled
För användning med (utrustning):
Byrett 2 till 10 ml
Byrett 25 ml
Byrett 50 ml
Beskrivning
- Med glasnyckel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| För användning med (utrustning) | Byrett 25 ml |
| Material | Glas |
| Inkluderar | Glasnyckel |
| Kran | Lateral |
| Typ | Buret |