Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Centrifugerör, med rund botten
Produktkod. 11716958 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
12 ml
25 ml
50 ml
80 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
24 mm
34 mm
40 mm
44 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11716958 25 ml 24 mm Paket med 10
11800960 80 ml 40 mm Paket med 10
11810960 80 ml 44 mm Paket med 10
11820960 250 ml 56 mm Paket med 10
11786908 50 ml 34 mm Paket med 10
11706958 6 ml 12 mm Paket med 50
11880560 12 ml 16 mm Paket med 50
7 options
Produktkod. 11716958
Brand: DWK Life Sciences 216011407
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugerör används för centrifugering. Här sker en separation av blandningen av ämnen på grund av densiteten hos de enskilda komponenterna.
En av de viktigaste grundläggande processtekniska metoderna är separation av blandningar av ämnen. Denna arbetsmetod inkluderar centrifugering, som utnyttjar konceptet masströghet. En blandning av ämnen som ska separeras fylls i centrifugrör, placeras i en centrifug och roteras. På grund av den höga rotationshastigheten trycks tyngre partiklar utåt snabbare och längre bort än de lättare. Detta resulterar i separation baserat på massan eller densiteten hos de individuella materialkomponenterna.
  • Mycket motståndskraftig mot mekanisk belastning
  • Rund botten möjliggör sedimentering/separering av fasta ämnen på en större yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Centrifugering; Separation av olika partiklar på grund av olika masströghet (densitet); Separering av material genom utnyttjande av centrifugalkraft
Kvantitet 10/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 24 mm