Beskrivning
En av de viktigaste grundläggande processtekniska metoderna är separation av blandningar av ämnen. Denna arbetsmetod inkluderar centrifugering, som utnyttjar konceptet masströghet. En blandning av ämnen som ska separeras fylls i centrifugrör, placeras i en centrifug och roteras. På grund av den höga rotationshastigheten trycks tyngre partiklar utåt snabbare och längre bort än de lättare. Detta resulterar i separation baserat på massan eller densiteten hos de individuella materialkomponenterna.
- Mycket motståndskraftig mot mekanisk belastning
- Rund botten möjliggör sedimentering/separering av fasta ämnen på en större yta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | Centrifugering; Separation av olika partiklar på grund av olika masströghet (densitet); Separering av material genom utnyttjande av centrifugalkraft |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Produkttyp | Centrifugerör med rund botten |