Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Automatiska byretter Vita graderingar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Inkluderar:
Ingen flaska
Beskrivning
- Pellets
- Med vit examen
- Bärnstensfärgat glas
- Enl. till DIN EN ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | Ingen flaska |
| skala | Vitt |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Visa mer |