Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Byretter med vita graderingar
Produktkod. 13197979
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Kranmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kranmaterial Förpackningsstorlek
13197979 10 ml Glas Paket med 2
13127989 10 ml PTFE Paket med 2
13107989 25 ml Glas Paket med 2
13117989 50 ml Glas Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13197979 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3150160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 SEK
    2746.35 SEK / Paket med 2
    Save 413.65 SEK
    13% Av
I lager
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Tillverkad av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Bärnstensfärgat glas
  • Huvudpunkt ring examen
  • Med vit examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Rak avstängningskran
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 500 mm
Material Glas
Examen 0.02 mL
Höjd (metrisk) Skallängd 500 mm
skala Vitt
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,02 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385