Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Mikrobyretter Blue Graduations
Beschreibung
- Schellbach
- Bang mönster
- Huvudpunkt ring examen
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Stödbas
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | Smäll, Schellbach Ränder |
| Pluggmaterial | Glas |
| skala | Blått |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,01 ml |
| Typ | Mikroburet |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?