Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Mikrobyretter Blue Graduations
Produktkod. 13138009
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Kran:
Lateral
Rak
Kranmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kran Kranmaterial Förpackningsstorlek
13138009 2 ml Lateral Glas Paket med 2
13168009 2 ml Lateral PTFE Paket med 2
13148009 5 ml Lateral Glas Paket med 2
13178009 5 ml Lateral PTFE Paket med 2
13118009 5 ml Rak Glas Paket med 2
13158009 10 ml Lateral Glas Paket med 2
13188009 10 ml Lateral PTFE Paket med 2
13128009 10 ml Rak Glas Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13138009 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3310140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.00 SEK
    4062.78 SEK / Paket med 2
    Save 972.22 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Tillverkad av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Schellbach
  • Bang mönster
  • Huvudpunkt ring examen
  • Med blå examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Stödbas
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.01 mL
Inkluderar Bang, Main Point Ring Graduation, Schellbach Stripes, Sockel
Pluggmaterial Glas
skala Blått
Kran Lateral
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,01 ml
Typ Mikroburet
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385