Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Mikrobyretter Blue Graduations
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Pluggmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Schellbach
- Bang mönster
- Huvudpunkt ring examen
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Stödbas
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | Bang, Main Point Ring Graduation, Schellbach Stripes, Sockel |
| Pluggmaterial | Glas |
| skala | Blått |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,01 ml |
| Typ | Mikroburet |
| Visa mer |