Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Mikrobyretter Blue Graduations
Produktkod. 13158009
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Pluggmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13158009
Brand: Hirschmann™ 3310160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Tillverkad av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Schellbach
  • Bang mönster
  • Huvudpunkt ring examen
  • Med blå examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Stödbas
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.02 mL
Inkluderar Bang, Main Point Ring Graduation, Schellbach Stripes, Sockel
Pluggmaterial Glas
skala Blått
Kran Lateral
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,02 ml
Typ Mikroburet
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385