Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Mikrobyretter Blue Graduations
Produktkod. 13168009
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Pluggmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13168009
Brand: Hirschmann™ 3310340
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Tillverkad av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Schellbach
  • Bang mönster
  • Huvudpunkt ring examen
  • Med blå examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Stödbas
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.01 mL
Inkluderar Smäll, Schellbach Ränder, Sockel
Pluggmaterial PTFE
skala Blått
Kran Lateral
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,01 ml
Typ Mikroburet
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385