Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Mikrobyretter Blue Graduations
Produktkod. p-7162691
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Pluggmaterial:
Glas
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13138009
Brand: Hirschmann™ 3310140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Tillverkad av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Schellbach
  • Bang mönster
  • Huvudpunkt ring examen
  • Med blå examen
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Stödbas
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Borsilikatglas
Examen 0.01 mL
Inkluderar Bang, Main Point Ring Graduation, Schellbach Stripes, Sockel
Pluggmaterial Glas
skala Blått
Kran Lateral
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,01 ml
Typ Mikroburet
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385