Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass B-byretter med blå gradering och Schellbach linje
Beskrivning
- Schellbach
- Kort linje
- Med blå examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Examen | 0.05 mL |
| Höjd (metrisk) | Skallängd 500 mm |
| Inkluderar | Sidostoppkran |
| skala | Blått |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,045 ml |
| Typ | Schellbach Buret |
| Visa mer |