Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Spiraldestillatkondensor, med 2 standardslipade skarvar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Produktkod. 10528821 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10528821 NS 24/29 Varje
10080011 NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10528821 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242537105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    1325.67 SEK / Paket med 1
    Save 519.33 SEK
    28% Av
I lager
Slingkondensorn tjänar till att destillera en reaktionsblandning eller att kyla ett kondensat.
Typiskt för spiralkondensorn är dess spiralstigarrör, som sitter i en mantel och därmed sköljs runt av kylmediet (i motsats till Dimroth-kylaren). På grund av detta kondensatflöde är kondenseringsprestandan mycket låg även om kylsektionen är mycket lång. Denna typ av kondensor används därför vanligtvis som en nedströms ytterligare kondensor och inte som en oberoende destillationskondensor. På grund av den bättre dräneringen av kondensat i det hopslingrade stigröret måste kondensorn installeras i vertikalt läge.
  • Används vanligtvis som en nedströms extra kylare på grund av lång kylsektion
  • Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
För användning med (applikation) Kondensat kylning; Produktkondensor för destillatseparationer; Destillering
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 24/29
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon