Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Spiraldestillatkondensor, med 2 standardslipade skarvar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Produktkod. p-7189320 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10528821
Brand: DWK Life Sciences 242537105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slingkondensorn tjänar till att destillera en reaktionsblandning eller att kyla ett kondensat.
Typiskt för spiralkondensorn är dess spiralstigarrör, som sitter i en mantel och därmed sköljs runt av kylmediet (i motsats till Dimroth-kylaren). På grund av detta kondensatflöde är kondenseringsprestandan mycket låg även om kylsektionen är mycket lång. Denna typ av kondensor används därför vanligtvis som en nedströms ytterligare kondensor och inte som en oberoende destillationskondensor. På grund av den bättre dräneringen av kondensat i det hopslingrade stigröret måste kondensorn installeras i vertikalt läge.
  • Används vanligtvis som en nedströms extra kylare på grund av lång kylsektion
  • Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Kondensat kylning; Produktkondensor för destillatseparationer; Destillering
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 24/29
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon