Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Anslutningsstycke, med standard jordkon, 90° vinkel
Produktkod. 10602842 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
10602842 NS 29/32 Varje
10767301 NS 14/23 Varje
10203701 NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10602842 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243000904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontakten möjliggör anslutning av utrustning via en slang.
Kontaktdon är övergångsstycken med oliv och har en oliv i stället för den andra standardjordfogen. Rör kan anslutas via denna oliv, vilket möjliggör t.ex. anslutning av en vakuumpump.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • 90° vinkel
  • Med standard jordkon
  • Enkel och tät anslutning av slangar
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Anslutning av slangar
Ledstorlek NS 29/32