Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Anslutningsstycke, med standard jordkon, 90° vinkel
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kontaktdon är övergångsstycken med oliv och har en oliv i stället för den andra standardjordfogen. Rör kan anslutas via denna oliv, vilket möjliggör t.ex. anslutning av en vakuumpump.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- 90° vinkel
- Med standard jordkon
- Enkel och tät anslutning av slangar
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Objektbeskrivning | Anslutning av slangar |
| Ledstorlek | NS 14/23 |