Beskrivning
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete.
- Platt och bred form gör att lösningsmedel avdunstar snabbt och jämnt
- Stor markbotten
- Pip för ren upphällning
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Kristallisation; Beredning av koncentrerade lösningar; Finns med pip DIN 12 338 eller utan pip DIN 12 337 |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |