Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kristalliserande skål, utan pip
Produktkod. 15221689 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15221689 3500 ml Paket med 10
11746582 20 ml Paket med 10
11756582 40 ml Paket med 10
11766582 60 ml Paket med 10
11776582 100 ml Paket med 10
11786582 150 ml Paket med 10
11746592 300 ml Paket med 10
11756592 500 ml Paket med 10
11766592 900 ml Paket med 10
11776592 2000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15221689 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213136302
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den platta formen såväl som den platta botten av den kristalliserande skålen tillåter en jämn avdunstning av lösningsmedel och därmed kristallisering av fasta ämnen från lösningar och suspensioner.
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete.
  • Platt och bred form gör att lösningsmedel avdunstar snabbt och jämnt
  • Stor markbotten
  • Pip för ren upphällning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 3500 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Kristallisation; Beredning av koncentrerade lösningar; Finns med pip DIN 12 338 eller utan pip DIN 12 337
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 230 mm