Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Crystallizing Dishes with Spout
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Diameter (metrisk):
190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Material | Glass |
| Form | Round |
| Typ | Crystallizing Dish |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Diameter (metrisk) | 190 mm |