Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturflaska, Erlenmeyer-form, rak hals för metallkapslar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Mikrobiologi är ett viktigt område inom biologi och medicin och handlar om mikroorganismer (bakterier, svampar, protozoer eller virus) och deras livsmiljöer och förhållanden. För detta ändamål är det viktigt att producera rena odlingsmedier på vilka motsvarande mikroorganismer kan växa. Bestrålning av media med IR- eller UV-ljus kan påskynda tillväxten av kulturerna. Kulturflaskor har stora bottenytor som är så plana som möjligt så att skikttjockleken på mediet blir jämnt hög. Flaskornas raka hals gör att kapsenberg och metallkapslar kan sättas in.
- På grund av sin koniska geometri är dessa kolvar mycket lämpliga för skaktester (t.ex. mediaoptimering)
- Den raka halsen tillåter användning av metallkåpor
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Beredning av kulturer; Flytande kultur; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |