Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturflaska, Erlenmeyer-form, rak hals för metallkapslar
Produktkod. p-7189279 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11715045
Brand: DWK Life Sciences 217715407
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulturflaskor är lämpliga för att fästa odlingsmedier.
Mikrobiologi är ett viktigt område inom biologi och medicin och handlar om mikroorganismer (bakterier, svampar, protozoer eller virus) och deras livsmiljöer och förhållanden. För detta ändamål är det viktigt att producera rena odlingsmedier på vilka motsvarande mikroorganismer kan växa. Bestrålning av media med IR- eller UV-ljus kan påskynda tillväxten av kulturerna. Kulturflaskor har stora bottenytor som är så plana som möjligt så att skikttjockleken på mediet blir jämnt hög. Flaskornas raka hals gör att kapsenberg och metallkapslar kan sättas in.
  • På grund av sin koniska geometri är dessa kolvar mycket lämpliga för skaktester (t.ex. mediaoptimering)
  • Den raka halsen tillåter användning av metallkåpor
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 131 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Medieberedning och odling; Beredning av kulturer; Flytande kultur; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder
Antal per förpackning 10/Pk.