Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrör, med DIN-gänga, och skruvlock från PBT
Produktkod. 12635706 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12635706
Brand: DWK Life Sciences 261352357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odlingsrör med DIN-gänga och skruvlock används för odling av kulturer från flytande media och för förvaring under sterila förhållanden.
In vitro-odling av djur- och växtceller i ett näringsmedium är en väsentlig del av dagens forskning inom området mikrobiologi. Dessa odlingsmetoder kan ske i olika skalor - kärlen väljs därefter. För testkörningar används ganska små kärl som odlingsrör. Originalet DURAN™ odlingsrör kännetecknas av sin enhetliga väggtjockleksfördelning, minimala termiska expansion och den resulterande höga motståndskraften mot temperaturförändringar. De är därför särskilt lämpade för arbete vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Med DIN-gänga och skruvlock från PBT för lufttät tätning (finns även utan skruvlock)
  • Hög täthet tack vare PTFE-belagd silikontätning
  • Odling, lagring och transport av mikroorganismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Längd (metrisk) 180 mm
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, PTFE
För användning med Tillväxt av mikroorganismer; Lagring och transport av små mängder vätskor och sterila kulturer; Arbeta med cellodlingsmedia under sterila förhållanden i biosäkerhetsskåp och rena huvar
Inkluderar Med skruvlock
Kvantitet 50/Pk.
Trådstorlek GL 18
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 18 mm