Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrör, med rak kant, för Kapsenberg-kepsar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
In vitro-odling av djur- och växtceller i ett näringsmedium är en väsentlig del av dagens forskning inom området mikrobiologi. Dessa odlingsmetoder kan ske i olika skalor - kärlen väljs därefter. För testkörningar används ganska små kärl som odlingsrör. Originalet DURAN™ odlingsrör kännetecknas av sin enhetliga väggtjockleksfördelning, minimala termiska expansion och den resulterande höga motståndskraften mot temperaturförändringar. De är därför särskilt lämpade för arbete vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
- Kulturrör med raka kanter kan stängas med metallkapsyler eller bomullspluggar för att tillåta luftväxling
- Den raka kanten tillåter användning av Kapsenberg och metallkapslar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1,0 till 1,2 mm tjocklek |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med | Tillväxt av mikroorganismer; För mikrobiologiskt arbete |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |