Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrör, med rak kant, för Kapsenberg-kepsar
Produktkod. 15222079 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15222079 18 mm Paket med 100
11786638 16 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15222079 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 261322305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.50 SEK
    1603.76 SEK / Paket med 100
    Save 86.74 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Odlingsrör används för att odla kulturer från flytande media.
In vitro-odling av djur- och växtceller i ett näringsmedium är en väsentlig del av dagens forskning inom området mikrobiologi. Dessa odlingsmetoder kan ske i olika skalor - kärlen väljs därefter. För testkörningar används ganska små kärl som odlingsrör. Originalet DURAN™ odlingsrör kännetecknas av sin enhetliga väggtjockleksfördelning, minimala termiska expansion och den resulterande höga motståndskraften mot temperaturförändringar. De är därför särskilt lämpade för arbete vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Kulturrör med raka kanter kan stängas med metallkapsyler eller bomullspluggar för att tillåta luftväxling
  • Den raka kanten tillåter användning av Kapsenberg och metallkapslar
Specifikationer
Beskrivning 1,0 till 1,2 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Tillväxt av mikroorganismer; För mikrobiologiskt arbete
Kvantitet 100/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 18 mm