Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Cylinder, med knoppat lock, polerad kant
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
12,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
6000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Helst används behållare som kan stängas för att lagra ämnen och material. På så sätt kan ämnen och material skyddas från oönskade effekter. Dessa behållare finns i olika former såsom burkar, cylindrar eller burkar. Valet av kärl beror på materialets användning och/eller karaktär.
- Locket kan enkelt öppnas med knappen
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Utsida | 120 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring och transport |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 1 st |