Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Exsickatorbas, med platt fläns, utan utlopp, lämplig för alla typer av lock
Exsickatorbasen används för att hålla torkmedlet och ämnet som ska torkas. Den nedre delen är täckt med det matchande locket.
Brand:  DWK Life Sciences™ 247706108
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10025250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1715.67 SEK / Varje
    Spara 79.33 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-11-2025
Beskrivning
De DURAN™ exsickator är ett vakuumanpassat laboratoriekärl med malt lock, som används för förvaring av fuktkänsliga ämnen och för torkning av fuktiga produkter. Separerat av en siktplatta (gjord av metall eller porslin) införs ett torkmedel i den nedre delen av exsickatorbasen, som binder fukten från det ämne som ska torkas, placerat på siktplattan. För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum anslutas vid behov, eftersom vätskan avdunstar snabbare på grund av ett lägre tryck i exsickatorn. Vakuumet appliceras via en avstängningsventilanslutning. För att underlätta lossning av locket måste ytslipningen av exsickatorn vara väl smord, eftersom locket efter evakuering pressas på den nedre delen. Alla DURAN™ exsickatorer är vakuumbeständiga, dvs de kan användas upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lämplig för alla typer av lock
  • Utan uttag
  • Med platt fläns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Borosilikatglas (3.3)
Idealisk för att avlägsna fukt från fasta ämnen; Lagring av fuktkänsliga material under långa perioder; För applikationer som kräver vakuumtorkning; Torkning av material; Säkert arbete under vakuum
5800 mL