Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Exsickator, med platt fläns, ingen anslutning, med rattlock
Produktkod. 10539821 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10539821
Brand: DWK Life Sciences™ 247814603
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exsickatorn används för att lagra fuktkänsliga ämnen och för att torka fuktiga produkter.
De DURAN™ exsickator är ett vakuumanpassat laboratoriekärl med malt lock, som används för förvaring av fuktkänsliga ämnen och för torkning av fuktiga produkter. Separerat av en siktplatta (gjord av metall eller porslin) införs ett torkmedel i den nedre delen av exsickatorbasen, som binder fukten från det ämne som ska torkas, placerat på siktplattan. För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum anslutas vid behov, eftersom vätskan avdunstar snabbare på grund av ett lägre tryck i exsickatorn. Vakuumet appliceras via en avstängningsventilanslutning. För att underlätta lossning av locket måste ytslipningen av exsickatorn vara väl smord, eftersom locket efter evakuering pressas på den nedre delen. Alla DURAN™ exsickatorer är vakuumbeständiga, dvs de kan användas upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum.
  • Tack vare den höga väggtjockleken på kärlen och den exakta bearbetningen av de vakuumtäta slipfogarna på locket och basen är förvaring under vakuum möjlig – även under extremt långa perioder
  • För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum appliceras via kranen
  • Lämplig för fullt vakuum (0 mbar)
  • Reservdelar som lock, baser, kranar och lock kan bytas vid behov (beakta DN)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas 3.3
För användning med (applikation) Idealisk för att avlägsna fukt från fasta ämnen; Lagring av fuktkänsliga material under långa perioder; För applikationer som kräver vakuumtorkning; Torkning av material; Säkert arbete under vakuum
Inkluderar 1/Pk.
Storlek DN 100