Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Exsickator, med platt fläns, ingen anslutning, med rattlock
Produktkod. 10549821 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Storlek:
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10549821 DN 150 Varje
10199080 DN 200 Varje
10343241 DN 250 Varje
10007770 DN 300 Varje
10539821 DN 100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10549821 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 247815702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 SEK
    2235.60 SEK / Paket med 1
    Save 274.40 SEK
    10% Av
I lager
Exsickatorn används för att lagra fuktkänsliga ämnen och för att torka fuktiga produkter.
De DURAN™ exsickator är ett vakuumanpassat laboratoriekärl med malt lock, som används för förvaring av fuktkänsliga ämnen och för torkning av fuktiga produkter. Separerat av en siktplatta (gjord av metall eller porslin) införs ett torkmedel i den nedre delen av exsickatorbasen, som binder fukten från det ämne som ska torkas, placerat på siktplattan. För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum anslutas vid behov, eftersom vätskan avdunstar snabbare på grund av ett lägre tryck i exsickatorn. Vakuumet appliceras via en avstängningsventilanslutning. För att underlätta lossning av locket måste ytslipningen av exsickatorn vara väl smord, eftersom locket efter evakuering pressas på den nedre delen. Alla DURAN™ exsickatorer är vakuumbeständiga, dvs de kan användas upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum.
  • Tack vare den höga väggtjockleken på kärlen och den exakta bearbetningen av de vakuumtäta slipfogarna på locket och basen är förvaring under vakuum möjlig – även under extremt långa perioder
  • För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum appliceras via kranen
  • Lämplig för fullt vakuum (0 mbar)
  • Reservdelar som lock, baser, kranar och lock kan bytas vid behov (beakta DN)
Specifications
Beskrivning Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Idealisk för att avlägsna fukt från fasta ämnen; Lagring av fuktkänsliga material under långa perioder; För applikationer som kräver vakuumtorkning; Torkning av material; Säkert arbete under vakuum
Inkluderar 1/Pk.
Storlek DN 150