Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Exsickatorlock, med specialrör
Produktkod. 10116860 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Beskrivning:
DN 150
DN 250
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10116860 DN 250 Varje
10673592 DN 150 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10116860 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 244306604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 SEK
    1928.02 SEK / Paket med 1
    Save 261.98 SEK
    11% Av
I lager
Exsickatorlocket används för att täcka eller täta exsickatorns bas.
De DURAN™ exsickator är ett vakuumanpassat laboratoriekärl med malt lock, som används för förvaring av fuktkänsliga ämnen och för torkning av fuktiga produkter. Separerat av en siktplatta (gjord av metall eller porslin) införs ett torkmedel i den nedre delen av exsickatorbasen, som binder fukten från det ämne som ska torkas, placerat på siktplattan. För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum anslutas vid behov, eftersom vätskan avdunstar snabbare på grund av ett lägre tryck i exsickatorn. Vakuumet appliceras via en avstängningsventilanslutning. För att underlätta lossning av locket måste ytslipningen av exsickatorn vara väl smord, eftersom locket efter evakuering pressas på den nedre delen. Alla DURAN™ exsickatorer är vakuumbeständiga, dvs de kan användas upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lämplig för alla typer av baser
  • WERTEX-typ med specialrör (standard jordfog 24/29) med ringspårfläns
Specifikationer
Beskrivning DN 250
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Idealisk för att avlägsna fukt från fasta ämnen; Lagring av fuktkänsliga material under långa perioder; För applikationer som kräver vakuumtorkning; Torkning av material; Säkert arbete under vakuum