Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dimroth kondensor, med 2 standardjorda skarvar och 2 skruvade plastslanganslutningar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
På grund av den interna kylspiralen kännetecknas Dimroth-kondensorn av sin stora kylyta (kylvätskeflöde i motströmsprincip). Den mest välkända tillämpningen av Dimroth-kondensorn är återflödeskondensorn. En reaktionsblandning upphettas, de resulterande ångorna kondenserar på kylspiralen och återförs till reaktionsblandningen.
- Dimroth-kondensorn består av en spolkondensor placerad i ett rör
- Denna kondensortyp har en större värmeväxlaryta och därmed en bättre kyleffekt än Liebig eller Allihn kondensorn
- Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Produkt och återloppskondensor; Destillering; Kondensorer med längd 160 mm (med standard jordfog 14/23) och 250 mm (med standard jordfog 24/29 och standard jordfog 29/32) är specialstorlekar och inte enligt DIN |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Standard konisk led nr | NS 14/23 |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon |
| Typ | Icke-DIN storlek |