Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dropptratt, cylindrisk, med skala
Produktkod. 10408582 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10408582
Brand: DWK Life Sciences 241223602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dropptratten tillåter en doserad tillsats av lösningar.
Den doserade tillsatsen av lösningar, reaktionsblandningar och/eller kemikalier utförs helst med hjälp av en dropptratt.
  • Med standard avstängningskran och låsanordning
  • Utbudshastigheten kan justeras
  • Cylindrisk med skala
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 10 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Boro 3.3, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Jämn och uppmätt vätsketillförsel till en reaktionsblandning; Mätning av vätskemängder
Examen 5 mL
Kvantitet 1 st