Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dropptratt, cylindrisk, med skala
Produktkod. 10439922 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10439922 50 ml Varje
10233361 100 ml Varje
10060131 500 ml Varje
10408582 250 ml Varje
10101551 1000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10439922 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241221704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1296.75 SEK
    1225.63 SEK / Paket med 1
    Save 71.12 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Dropptratten tillåter en doserad tillsats av lösningar.
Den doserade tillsatsen av lösningar, reaktionsblandningar och/eller kemikalier utförs helst med hjälp av en dropptratt.
  • Med standard avstängningskran och låsanordning
  • Utbudshastigheten kan justeras
  • Cylindrisk med skala
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 9 mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Boro 3.3, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Jämn och uppmätt vätsketillförsel till en reaktionsblandning; Mätning av vätskemängder
Examen 1 mL
Kvantitet 1 st