Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dropptratt, cylindrisk, med skala och slipad led
Produktkod. 10385381 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek unitSize
10385381 50 ml NS 14/23 Varje
10059990 250 ml NS 29/32 Varje
10548991 500 ml NS 29/32 Varje
10070141 1000 ml NS 29/32 Varje
10315441 100 ml NS 14/23 Varje
10538991 250 ml NS 24/29 Varje
10624562 500 ml NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10385381 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241242008
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dropptratten tillåter en doserad tillsats av lösningar.
Den doserade tillsatsen av lösningar, reaktionsblandningar och/eller kemikalier utförs helst med hjälp av en dropptratt. Denna design innehåller en extra standard jordfog i den nedre änden, vilket möjliggör en exakt anslutning till t.ex. flerhalsade kolvar.
  • Med standard avstängningskran och låsanordning
  • Utbudshastigheten kan justeras
  • Cylindrisk med skala
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Boro 3.3, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Konstorlek NS 14/23
För användning med (applikation) Jämn och uppmätt vätsketillförsel till en reaktionsblandning; Mätning av vätskemängder; Dropptrattar med en volym på 250 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) och 500 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN ISO
Examen 1
Kvantitet 1 st