Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dropptratt, cylindrisk, med skala och slipad led
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Den doserade tillsatsen av lösningar, reaktionsblandningar och/eller kemikalier utförs helst med hjälp av en dropptratt. Denna design innehåller en extra standard jordfog i den nedre änden, vilket möjliggör en exakt anslutning till t.ex. flerhalsade kolvar.
- Med standard avstängningskran och låsanordning
- Utbudshastigheten kan justeras
- Cylindrisk med skala
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Boro 3.3, polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Konstorlek | NS 29/32 |
| För användning med (applikation) | Jämn och uppmätt vätsketillförsel till en reaktionsblandning; Mätning av vätskemängder; Dropptrattar med en volym på 250 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) och 500 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN ISO |
| Examen | 10 |
| Kvantitet | 1 st |