Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dropptratt, cylindrisk, med skala, jordfog och tryckutjämningsrör
Produktkod. 10767481 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Konstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek unitSize
10767481 250 ml NS 29/32 Varje
10181781 50 ml NS 14/23 Varje
10203501 100 ml NS 19/26 Varje
10283541 500 ml NS 29/32 Varje
10355381 100 ml NS 14/23 Varje
10449532 250 ml NS 24/29 Varje
10273541 500 ml NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10767481 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241253708
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Add to basket
Add to basket
Dropptratten tillåter en doserad tillsats av lösningar. Tack vare tryckkompensationsröret förhindras ett eventuellt under- och övertryck.
Den doserade tillsatsen av lösningar, reaktionsblandningar och/eller kemikalier utförs helst med hjälp av en dropptratt. Utöver standardslipfogen innehåller denna design ett tryckutjämningsrör i den nedre änden, vilket undviker både under- och övertryck i reaktionskärlen.
  • Med tryckutjämningsrör, standard jordkon, standard jordstoppkran och låsanordning
  • Utbudshastigheten kan justeras
  • Cylindrisk med skala
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Boro 3.3, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Konstorlek NS 29/32
För användning med (applikation) Jämn och uppmätt vätsketillförsel till en reaktionsblandning; Mätning av vätskemängder; Dropptrattar med en volym på 250 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) och 500 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN ISO
Examen 5
Kvantitet 1 st