Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Torkrör, böjt, med standardslipad kon
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Torkröret är vanligtvis ett vinklat glasrör med en vanlig slipad fog i ena änden. Den andra änden är öppen. För fyllning fylls torkröret först med lite vadd, sedan fylls torkmedlet på och slutligen förhindrar ytterligare en bit bomull att torkmedlet faller ut.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Böjd
- Med standard jorduttag
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Objektbeskrivning | Skydd mot fukt |
| Ledstorlek | NS 14/23 |