Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Torkrör, böjt, med standardslipad kon
Produktkod. p-7189378 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10614182
Brand: DWK Life Sciences 242620609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fylld med ett torkmedel skyddar torkröret en reaktionsblandning i en kolv från fukt.
Torkröret är vanligtvis ett vinklat glasrör med en vanlig slipad fog i ena änden. Den andra änden är öppen. För fyllning fylls torkröret först med lite vadd, sedan fylls torkmedlet på och slutligen förhindrar ytterligare en bit bomull att torkmedlet faller ut.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Böjd
  • Med standard jorduttag
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Skydd mot fukt
Ledstorlek NS 14/23