Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Engler kolv, med pärlkant, sidoutlopp
Produktkod. 12653721 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12653721 125 mL Paket med 10
11800700 100 mL Paket med 10
15201789 150 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12653721 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 216532807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5302.50 SEK
    5033.16 SEK / Paket med 10
    Save 269.34 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Engler destillationsflaskor används för atmosfärisk destillation av petroleumprodukter.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Utöver de vanligaste flerhalsade kolvarna kan Engler-kolvarna även användas för destillationer. Denna typ av destillationskolv har en fast sidoarm som är fäst vid kolvens hals. Via denna sidoarm leds ångan in i en kylare där den slutligen kondenseras till destillatet. Termometrar kan införas via kolvens hals.
  • Den pärlformade kanten möjliggör exakt hällning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 69 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Atmosfärisk destillation av petroleumprodukter; Uppvärmning
Antal per förpackning 10/Pk.