Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Engler kolv, med pärlkant, sidoutlopp
Produktkod. p-7189464 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12653721
Brand: DWK Life Sciences 216532807
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engler destillationsflaskor används för atmosfärisk destillation av petroleumprodukter.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Utöver de vanligaste flerhalsade kolvarna kan Engler-kolvarna även användas för destillationer. Denna typ av destillationskolv har en fast sidoarm som är fäst vid kolvens hals. Via denna sidoarm leds ångan in i en kylare där den slutligen kondenseras till destillatet. Termometrar kan införas via kolvens hals.
  • Den pärlformade kanten möjliggör exakt hällning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 69 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Atmosfärisk destillation av petroleumprodukter; Uppvärmning
Antal per förpackning 10/Pk.