Beskrivning
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda med mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
- Enkel att blanda på grund av konisk form
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 1773 |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) bas | 220 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlek 25 mL utan spårningskod och storlekarna 150, 200 och 300 mL icke-DIN ISO storlek |
| Höjd (metrisk) | 365 mm |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Erlenmeyer Flask |
| Skrivyta | Ja |
| Visa mer |