Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, smal hals
Produktkod. 11702182 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11702182 100 mL Paket med 10
11702172 25 mL Paket med 10
11712172 50 mL Paket med 10
11712182 200 mL Paket med 10
11722182 250 mL Paket med 10
11732182 300 mL Paket med 10
11742182 500 mL Paket med 10
11752182 1000 mL Paket med 10
11762182 2000 mL Paket med 10
11712412 3000 mL Paket med 2
10189910 5000 mL Varje
11669868 125 mL Paket med 10
13479118 150 mL Paket med 10
12626167 800 mL Paket med 10
14 options
Produktkod. 11702182
Brand: DWK Life Sciences 212162403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av den koniska formen används kolvarna för att blanda vätskor.
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda med mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlek 25 mL utan spårningskod och storlekarna 150, 200 och 300 mL icke-DIN ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.