Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, smal hals
Produktkod. 11732182 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11732182
Brand: DWK Life Sciences 212163905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av den koniska formen används kolvarna för att blanda vätskor.
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda med mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 87 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlek 25 mL utan spårningskod och storlekarna 150, 200 och 300 mL icke-DIN ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Icke-DIN/ISO storlek