Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, smal hals
Produktkod. p-7189284 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11702172 25 mL Paket med 10
11712172 50 mL Paket med 10
11702182 100 mL Paket med 10
11712182 200 mL Paket med 10
11722182 250 mL Paket med 10
11732182 300 mL Paket med 10
11742182 500 mL Paket med 10
11752182 1000 mL Paket med 10
11762182 2000 mL Paket med 10
11712412 3000 mL Paket med 2
10189910 5000 mL Varje
11669868 125 mL Paket med 10
13479118 150 mL Paket med 10
12626167 800 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11702172 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212161407
På grund av den koniska formen används kolvarna för att blanda vätskor.
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda med mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN ISO 1773
Färg Clear
Diameter (metrisk) bas 42 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlek 25 mL utan spårningskod och storlekarna 150, 200 och 300 mL icke-DIN ISO storlek
Höjd (metrisk) 75 mm
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Erlenmeyer Flask
Skrivyta Yes
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Yes
Mun stil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Bottenform Flat
Ytbehandling None