Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, med standard slipad skarv
Produktkod. 15221889 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek unitSize
15221889 50 mL NS 14/23 Paket med 10
11756268 50 mL NS 29/32 Paket med 10
15231889 100 mL NS 19/26 Paket med 10
15251889 100 mL NS 29/32 Paket med 10
15261889 200 mL NS 29/32 Paket med 10
15271889 250 mL NS 24/29 Paket med 10
15281889 250 mL NS 29/32 Paket med 10
15291889 250 mL NS 45/40 Paket med 10
11850620 300 mL NS 29/32 Paket med 10
15201899 500 mL NS 29/32 Paket med 10
15231899 1000 mL NS 29/32 Paket med 10
15241889 100 mL NS 24/29 Paket med 10
15211899 500 mL NS 45/40 Paket med 10
15201889 25 mL NS 14/23 Paket med 10
15221899 1000 mL NS 24/29 Paket med 10
10385051 50 mL NS 19/26 Varje
10273451 500 mL NS 24/29 Paket med 10
15211889 50 mL NS 24/29 Paket med 10
15241899 1000 mL NS 45/40 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 15221889 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241932002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erlenmeyerkolvar med standardslipad skarv tillåter bland annat lagring av en lösning genom tät förslutning av kärlet.
På grund av sitt stora utrymme är Erlenmeyer-kolvar lämpliga till exempel för att förbereda lösningar och förvara dem. Den extra slipningen tillåter en tät förslutning av kärlet.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 51 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Blanda flera komponenter; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Uppvärmning; Volymstorlekar 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) och (000) är ej enligt DIN 405. ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Trådstorlek NS 14/23