Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, med standard slipad skarv
Produktkod. 11850620 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11850620
Brand: DWK Life Sciences 241933907
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erlenmeyerkolvar med standardslipad skarv tillåter bland annat lagring av en lösning genom tät förslutning av kärlet.
På grund av sitt stora utrymme är Erlenmeyer-kolvar lämpliga till exempel för att förbereda lösningar och förvara dem. Den extra slipningen tillåter en tät förslutning av kärlet.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 87 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Blanda flera komponenter; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Uppvärmning; Volymstorlekar 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) och (000) är ej enligt DIN 405. ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Icke-DIN/ISO storlek
Trådstorlek NS 29/32