Beskrivning
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
- Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
- Enkel att blanda på grund av konisk form
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISO 24450 |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) bas | 85 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlekar 25, 200, 300 och 2000 ml icke-DIN EN ISO storlek |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Erlenmeyer Flask |
| Skrivyta | Yes |
| Visa mer |