Läs mer
DWK Life Sciences Erlenmeyerkolv, vid hals
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
- Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
- Enkel att blanda på grund av konisk form
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 87 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlekar 25, 200, 300 och 2000 ml icke-DIN EN ISO storlek |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Icke DIN EN ISO storlek |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |