Läs mer
DWK Life Sciences Erlenmeyerkolv, vid hals
Produktkod. 11732202 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11732202 500 mL Paket med 10
11772182 25 mL Paket med 10
11782182 50 mL Paket med 10
11792182 100 mL Paket med 10
11702202 200 mL Paket med 10
11712202 250 mL Paket med 10
11722202 300 mL Paket med 10
11742202 1000 mL Paket med 10
11752202 2000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11732202 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212264402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av den koniska formen används kolvarna för att blanda vätskor.
Tack vare deras exceptionella egenskaper, såsom utmärkt kemisk beständighet, nästan inert beteende och höga användningstemperatur, är originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är idealiska för användning i laboratorier. Dessutom är den likformiga väggtjockleken, minimala termiska expansionen och den resulterande höga värmechockbeständigheten enastående egenskaper. Därför, DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är särskilt lämpade att använda vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar.
  • Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlekar 25, 200, 300 och 2000 ml icke-DIN EN ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.