Läs mer
Descripción
- Uppfyller DIN ISO 24450
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Den breda halsen möjliggör enkel fyllning och rengöring
- Enkel blandning på grund av konisk form
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Bränd, mycket hållbar vit keramik
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DIN EN-storlek ISO |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) bas | 43 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlekar 25, 200, 300 och 2000 ml icke-DIN EN ISO storlek |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Erlenmeyer Flask |
| Skrivyta | Ja |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?